Principaux documents
R130311
N-(2-CHLOROPHENYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H9ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.682
Numéro MDL:
37,90 $