Principaux documents
R130273
N-(4-CHLOROPHENYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.682
Numéro MDL:
Autres remarques