Principaux documents
R129496
ETHYL (((2-PHENYLCYCLOPROPYL)CARBONYL)AMINO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.296
Numéro MDL:
Autres remarques