Principaux documents
R126799
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-FLUOROANILINO)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.728
Numéro MDL:
Autres remarques