Principaux documents
R126780
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-METHOXYANILINO)-1-PROPANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.78
Numéro MDL:
Autres remarques