Principaux documents
R126373
4-BUTOXY-N-(2-(2-(4-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.424
Numéro MDL:
Autres remarques