Key Documents
R126152
N-(2-(2-(2,3-DICHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)DECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H27Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.352
Numéro MDL:
Autres remarques