Principaux documents
R125407
2-CHLORO-N-(2-(2-((5-METHYL-2-FURYL)METHYLENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.75
Numéro MDL:
Autres remarques