R123897
4-(2-((DECANOYLAMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H32ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.016
Numéro MDL:
Autres remarques