Principaux documents
R123617
4-BUTOXY-N-(2-(2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H27N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.478
Numéro MDL:
Autres remarques