Key Documents
R122319
4-BUTOXY-N-(2-(2-(4-BUTOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H31N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.532
Numéro MDL:
Autres remarques