Principaux documents
R122009
4-((E)-{[{2-[(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H23ClN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.994
Numéro MDL:
Autres remarques