Documents
R121665
4-BROMO-2-((E)-{[{2-[(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H22BrClN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
633.891
Numéro MDL:
Autres remarques