R121231
4-{(E)-[2-(2-{2-[(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H23ClN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.995
Numéro MDL:
Autres remarques