Principaux documents
R119946
4-((E)-{[{2-[(4-BROMOANILINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H22BrClN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
649.89
Numéro MDL:
Autres remarques