Principaux documents
R119873
4-{(E)-[2-(2-{2-[(4-BROMOANILINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H20BrIN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
711.315
Numéro MDL:
Autres remarques