Principaux documents
R119075
2-[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]-N'-((E)-{2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H27FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.593
Numéro MDL:
Autres remarques