Documents
R117765
1-(2-((3-CHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)CARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H17ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.965
Numéro MDL:
Autres remarques