Principaux documents
R117188
N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-(2-(4-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.341
Numéro MDL:
Autres remarques