Principaux documents
R117013
4-(2-(4-((PHENYLSULFONYL)AMINO)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20ClN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.995
Numéro MDL:
Autres remarques