R116181
2-(2-(2-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.18
Numéro MDL:
Autres remarques