Principaux documents
R115169
2-(2-(2-BROMOBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.239
Numéro MDL:
Autres remarques