Documents
R113476
4-FLUORO-N'-((2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12FN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.302
Numéro MDL:
Autres remarques