Key Documents
R112666
2-((1H-BENZIMIDAZOL-2-YLMETHYL)THIO)-5-METHYLNICOTINONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.354
Numéro MDL:
Autres remarques