Key Documents
R112410
2-((3-CHLOROBENZYL)THIO)-6-(2-THIENYL)NICOTINONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11ClN2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.872
Numéro MDL:
Autres remarques