Documents
R112402
2-AMINO-4-(2-ETHOXYPHENYL)-7-ME-5-OXO-4H,5H-PYRANO(4,3-B)PYRAN-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.339
Numéro MDL:
Autres remarques