Principaux documents
R111996
ETHYL 2-{[(5-BROMO-3-PYRIDINYL)CARBONYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.278
Numéro MDL:
Autres remarques