Principaux documents
R111589
8-ACETYL-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.765
Numéro MDL:
Autres remarques