R111325
METHYL 5-CHLORO-4-((2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO)-2-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.757
Numéro MDL:
Autres remarques