Principaux documents
R111287
METHYL 5-CHLORO-4-((3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ACRYLOYL)AMINO)-2-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20ClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.838
Numéro MDL:
Autres remarques