Principaux documents
R111104
8-ACETYL-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.373
Numéro MDL:
Autres remarques