Principaux documents
R110671
METHYL 2-[(2,6-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.42
Numéro MDL:
Autres remarques