Principaux documents
R110566
HEXYL 4-(((4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.91
Numéro MDL:
Autres remarques