Principaux documents
R110507
N-(2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)ETHYL)-3-METHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.344
Numéro MDL:
Autres remarques