Principaux documents
R110477
N-(2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)ETHYL)-4-FLUOROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.308
Numéro MDL:
Autres remarques