Principaux documents
R110353
3-HYDROXY-7,8,9-TRIMETHOXY-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.286
Numéro MDL:
Autres remarques