Documents
R109975
2-BROMO-3,4,5-TRIMETHOXY-N-(4-((2-PYRIMIDINYLAMINO)SULFONYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19BrN4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.366
Numéro MDL:
Autres remarques