Principaux documents
R109185
3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-N-(2-FLUOROPHENYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16FNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.32
Numéro MDL:
Autres remarques