Principaux documents
R109169
HEXYL 4-((2-CHLORO-5-NITROBENZOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.854
Numéro MDL:
Autres remarques