Principaux documents
R109150
ETHYL 4,5-DIMETHYL-2-((3-PYRIDINYLCARBONYL)AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.37
Numéro MDL:
Autres remarques