Principaux documents
R108871
2-ETHOXYETHYL 3-(((4-CHLOROANILINO)CARBONYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.816
Numéro MDL:
Autres remarques