Principaux documents
R107565
DIMETHYL 2-({[(4'-METHYL[1,1'-BIPHENYL]-4-YL)OXY]ACETYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.556
Numéro MDL:
Autres remarques