Principaux documents
R107557
2-(((2-METHOXYPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.302
Numéro MDL:
Autres remarques