Principaux documents
R107174
ETHYL (2-((3-(3-METHOXY-4-PROPOXYPHENYL)ACRYLOYL)AMINO)-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.489
Numéro MDL:
Autres remarques