Principaux documents
R106941
METHYL ((4-METHYL-6-OXO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.313
Numéro MDL:
Autres remarques