Principaux documents
R106860
ETHYL ((6-METHYL-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.33
Numéro MDL:
37,90 $