Principaux documents
R106348
2-{4-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-PIPERAZINYL}-N'-[(E)-(3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H27BrN6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.489
Numéro MDL:
Autres remarques