Principaux documents
R105902
N'-(1-(2-THIENYL)ETHYLIDENE)-1H-BENZIMIDAZOLE-6-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.342
Numéro MDL:
Autres remarques