Principaux documents
R105171
2-({[(4-TERT-BUTYLBENZOYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.553
Numéro MDL:
Autres remarques