Documents
R104752
ETHYL ((6-CHLORO-4-METHYL-2-OXO-3-PROPYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.791
Numéro MDL:
Autres remarques